주요 문서
790826
Sigma-Aldrich
Cyclopropylamine-2,2,3,3-d4
99 atom % D, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3D4H3N
Molecular Weight:
61.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % D
분석
98% (CP)
양식
liquid
질량 이동
M+4
SMILES string
NC1C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
InChI key
HTJDQJBWANPRPF-LNLMKGTHSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
33.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
1 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)