분석
95% (GC)
형태
solid
SMILES string
BrC1=CN=C(Br)C=N1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H
InChI key
KIYKHEOWZLJZSB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable