주요 문서
798096
Sigma-Aldrich
N-(2-Acetamido-1-13C,15N)-2-aminoethanesulfonic acid
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
동의어(들):
ACES-1-13C,15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215N13COCH2NHCHCH2CH2SO3H
Molecular Weight:
197.20
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH2][13C](CNCCS(O)(=O)=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)/i4+1,5+1
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-MQIHXRCWSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)