주요 문서
799637
Sigma-Aldrich
2-n-Butyl-2-oxazoline
동의어(들):
2-Butyl-2-oxazoline, 2-Butyl-4,5-dihydrooxazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO
CAS Number:
Molecular Weight:
127.18
Beilstein:
107201
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
liquid
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCC1=NCCO1
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-4-7-8-5-6-9-7/h2-6H2,1H3
InChI key
VERUITIRUQLVOC-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
73.4 °F
Flash Point (°C)
23 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.