Key Documents
802492
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
동의어(들):
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC3H6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
119.08
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
Quality Level
분석
≥95% (CP)
형태
liquid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+1
SMILES string
OCC(O1)CO[13C]1=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2