주요 문서
803065
Sigma-Aldrich
Progesterone-2,3,4-13C3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, 99 atom % 13C, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3C18H30O2
Molecular Weight:
317.44
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
98% (CP)
양식
solution
농도
100 μg/mL in acetonitrile
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@@H]2C(C)=O)C3CCC4=[13CH][13C]([13CH2]C[C@]4(C)C3CC1)=O
InChI
1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h12,16-19H,4-11H2,1-3H3/t16?,17-,18?,19?,20+,21-/m1/s1/i8+1,12+1,15+1
InChI key
RJKFOVLPORLFTN-LLYMGNADSA-N
애플리케이션
This product may be used as an analytical standard.
포장
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F
Flash Point (°C)
2 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1