803219
Sulfo-EGS (ethylene glycol bis(sulfosuccinimidyl succinate))
동의어(들):
Ethylene glycolbis(sulfosuccinimidylsuccinate), bis(sulfosuccinimidyl) 4,4′-[(ethylene)dioxy]bis(4-oxobutanoate)
About This Item
추천 제품
양식
powder
Quality Level
분자량
660.45
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
저장 조건
desiccated
solubility
water: soluble
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)CCC(=O)OCCOC(=O)CCC(=O)ON2C(=O)C(CC2=O)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C18H20N2O18S2.2Na/c21-11-7-9(39(29,30)31)17(27)19(11)37-15(25)3-1-13(23)35-5-6-36-14(24)2-4-16(26)38-20-12(22)8-10(18(20)28)40(32,33)34;;/h9-10H,1-8H2,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChI key
IYBKWXQWKPSYDT-UHFFFAOYSA-L
관련 카테고리
일반 설명
특징 및 장점
- Reactive groups: sulfo-NHS ester (both ends)
- Reactive towards: amino groups (primary amines)
- Water-soluble; compare to EGS
- Membrane-impermeable, allowing for cell surface labeling
- Crosslinks formed are reversible at pH 8.5 using hydroxylamine for 3 to 6 hours at 37°C
- Lactose dehydrogenase retained 60% of its activity after reversible crosslinking with EGS
주의사항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.