주요 문서
808555
Sigma-Aldrich
N-Butyl phosphate, mixture of mono-N-Butyl and di-N-Butyl phosphate
95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
전이 온도
flash point 230 °F
density
1.123 g/mL at 25 °C
작용기
phosphate
SMILES string
[P](=O)(OCCCC)(O)O
InChI
1S/C4H11O4P/c1-2-3-4-8-9(5,6)7/h2-4H2,1H3,(H2,5,6,7)
InChI key
BNMJSBUIDQYHIN-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)