주요 문서
8.20251
Sigma-Aldrich
Butyl phosphate
(mixture of mono and di esters) for synthesis
동의어(들):
Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
Quality Level
bp
>145 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point >108.5 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
픽토그램
CorrosionHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
227.3 °F
Flash Point (°C)
> 108.5 °C