주요 문서
86562
Sigma-Aldrich
β-L-Ribofuranose 1,2,3,5-tetra-O-acetate
≥99.0%
동의어(들):
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-β-L-ribofuranose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18O9
CAS Number:
Molecular Weight:
318.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥99.0%
양식
crystals
광학 활성
[α]20/D +12.5±0.5°, c = 2.4% in chloroform
mp
80-83 °C
SMILES string
CC(=O)OC[C@@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12-,13-/m0/s1
InChI key
IHNHAHWGVLXCCI-CYDGBPFRSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)