주요 문서
86884
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammonium nitrite
≥97.0% (NT)
동의어(들):
N,N,N-tributyl-1-butanaminium nitrite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2CH2)4N(NO2)
CAS Number:
Molecular Weight:
288.47
Beilstein:
6285720
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0% (NT)
형태
crystals
SMILES string
[O-]N=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.HNO2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI key
SHRKDVQQQPFSIY-UHFFFAOYSA-M
관련 카테고리
기타 정보
Reagent for the synthesis of aliphatic nitrocompounds from bromides
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
R. Munz et al.
Liebigs Ann. Chem., 628-628 (1979)