주요 문서
87642
Sigma-Aldrich
Tetrakis(trimethylsilyl)silane
≥97.0%
동의어(들):
2,2-Bis(trimethylsilyl)-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)3Si]4Si
CAS Number:
Molecular Weight:
320.84
Beilstein:
1860786
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥97.0%
양식
powder
mp
≥300 °C (lit.)
≥300 °C
SMILES string
C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H36Si5/c1-13(2,3)17(14(4,5)6,15(7,8)9)16(10,11)12/h1-12H3
InChI key
BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium; Preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
C.H. Ming et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 316, 255-255 (1986)
A.G. Brook et al.
Organometallic Syntheses, vol. 4, 385-385 null