주요 문서
900170
Sigma-Aldrich
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21D8H20O5
CAS Number:
Molecular Weight:
368.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥98% (CP)
양식
powder
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+8
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCC([C@@]1(O)CC[C@@]([C@]1(C)C2([2H])[2H])([H])[C@]3([H])CC([2H])([2H])C4=C([2H])C(C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([2H])C2=O)=O)=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i3D2,5D2,9D,10D2,18D
InChI key
MFYSYFVPBJMHGN-BMUVRMCQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8 (Cortisone-d8) is deuterium-labeled Cortisone. Cortisone is an oxidized metabolite of cortisol (glucocorticoid).
애플리케이션
Cortisone-2,2,4,6,6,9,12,12-d8 is used as an isotope.
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)