주요 문서
T5536
Supelco
Testosterone-d3 solution
100 μg/mL in 1,2-dimethoxyethane, analytical standard, for drug analysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard, for drug analysis
Quality Level
drug control
Home Office Schedule 4.2
농도
100 μg/mL in 1,2-dimethoxyethane
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C1([H])C[C@]2([H])[C@@]3([H])CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@]3([H])CC[C@@]2(C)[C@]1([H])O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1/i6D2,17D
InChI key
MUMGGOZAMZWBJJ-HZRGXLBSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
41.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1