주요 문서
900198
Sigma-Aldrich
Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]methane
mixture of isomers
동의어(들):
BFDGE, Bisphenol F diglycidyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
312.36
Beilstein:
5349017
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
>88%
양식
liquid
mp
43-48 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1OC1COc2ccc(Cc3ccc(OCC4CO4)cc3)cc2
InChI
1S/C19H20O4/c1-5-16(20-10-18-12-22-18)6-2-14(1)9-15-3-7-17(8-4-15)21-11-19-13-23-19/h1-8,18-19H,9-13H2
InChI key
XUCHXOAWJMEFLF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.