주요 문서
900264
Sigma-Aldrich
(−)-Sparteine
동의어(들):
(−)-Lupinidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26N2
CAS Number:
Molecular Weight:
234.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식
liquid
Quality Level
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
137-138 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C1CCN2C[C@@H]3C[C@@H](CN4CCCC[C@H]34)[C@@H]2C1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m0/s1
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-ZQDZILKHSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)