문서
92052
Supelco
(+)-Sparteine
≥98.0% (GC)
동의어(들):
Pachycarpine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26N2
CAS Number:
Molecular Weight:
234.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
형태
liquid
광학 활성
[α]/D +17.0±1.5°, c = 1 in ethanol
SMILES string
[H][C@@]1([C@@]2([H])CN3CCCC[C@@]3([H])[C@@](C2)([H])C4)N4CCCC1
InChI
1S/C15H26N2/c1-3-7-16-11-13-9-12(14(16)5-1)10-17-8-4-2-6-15(13)17/h12-15H,1-11H2/t12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
SLRCCWJSBJZJBV-TUVASFSCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of enantiomerically pure 2,2'-dihydroxy-1,1'-binaphthyl, 2,2'-diamino-1,1'-binaphthyl, and 2-amino-2'-hydroxy-1,1'-binaphthyl. Comparison of processes operating as diastereoselective crystallization and as second order asymmetric transformation.
Smrcina, M,. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1917-1920 (1992)