주요 문서
900749
Dimethyl sulfoxide-d6
"Special HOH", ≥99 atom % D, contains 0.05 % (v/v) TMS
동의어(들):
(Methyl sulfoxide)-d6, DMSO-d6, Hexadeuterodimethyl sulfoxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3)2SO
CAS Number:
Molecular Weight:
84.17
Beilstein:
1237248
MDL number:
UNSPSC 코드:
12191502
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
동위원소 순도
≥99 atom % D
분석
≥99% (CP)
양식
liquid
autoignition temp.
573 °F
포함
0.05 % (v/v) TMS
expl. lim.
42 %
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
density
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
188.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
87 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)