Key Documents
900843
Sigma-Aldrich
Methanol-OD
reagent grade, ≥99 atom % D
동의어(들):
mono-Deuteromethanol, Methan(ol-d), Methyl alcohol-OD
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OD
CAS Number:
Molecular Weight:
33.05
Beilstein:
1730948
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
Grade
reagent grade
동위원소 순도
≥99 atom % D
분석
≥99%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11.0 °C - closed cup