동위원소 순도
99.5 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
형태
liquid
expl. lim.
5.5-36.5 % (lit.)
기술
NMR: suitable
불순물
≤0.0250% water
water
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65.5 °C (lit.)
mp
-99 °C (lit.)
density
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]OC
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2D
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-VMNATFBRSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
11.0 °C - closed cup
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
NMR 분광법은 분자 구조, 화학 성분 및 순도를 측정하는 분석 기법입니다. NMR은 강한 자기장이 있는 경우 핵스핀 상태로 인해 흡수된 에너지를 검출합니다.
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.