주요 문서
901593
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate solution
1 M in THF
동의어(들):
1,3-Dioxolan-2-one, Glycol carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C3H4O3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.22
양식
liquid
농도
1 M in THF
refractive index
n/D 1.4095
density
0.9079
SMILES string
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Valuable building block or solvent offered as a solution in tetrahydrofuran for more convenient handling.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Kidney, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
0.5 °F
Flash Point (°C)
-17.5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1