About This Item
Linear Formula:
BrCH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
138.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
추천 제품
애플리케이션
Valuable building block offered as a solution in dimethylformamide for more convenient handling.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
85.0 °F
Flash Point (°C)
29.44 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.