설명
suitable for 3D bioprinting applications
형태
gel form (Viscous)
불순물
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
색상
colorless to pale yellow
pH
6.5-7.5
응용 분야
3D bioprinting
저장 온도
2-8°C
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Liver,Upper respiratory tract
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
약물 검사, 질병 모델링, 체외 장기 이식을 위해 바이오잉크를 기능성 조직 구조체로 3D 바이오프린팅할 수 있습니다. 특정 조직 공학 응용분야에 맞는 바이오잉크 및 분석법을 선택하십시오.
Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.
Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.
프로토콜
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.