About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6O3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
43211915
NACRES:
NA.23
추천 제품
분석
≥90%
양식
liquid
포함
500 ppm MEHQ as stabilizer
색상
colorless to pale yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O(C(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2
InChI key
ARJOQCYCJMAIFR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Acrylic anhydride can be used to prepare specialty acrylate, acrylamide monomers or acrylic resin. It forms cyclic anhydrides on polymerization and can not be used as a crosslinker.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
161.6 °F
Flash Point (°C)
72 °C