주요 문서
912964
Sigma-Aldrich
(R,R)-BABIBOP
≥97%
동의어(들):
(3R,3′R)-3,3′-Di-tert-butyl-2,2′,3,3′-tetrahydro-4,4′-bibenzo[d][1,3]oxaphosphole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H28O2P2
CAS Number:
Molecular Weight:
386.40
UNSPSC 코드:
12352200
양식:
powder
분석:
≥97%
분석
≥97%
양식
powder
광학 순도
ee: ≥99% (HPLC)
반응 적합성
reagent type: ligand
작용기
phosphine
애플리케이션
(R,R)-BABIBOP is a P-chiral biaryl biphosphorus ligand used in Pd, Cu, and Rh-catalyzed asymmetric hydrogenations.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
법적 정보
Sold in collaboration with Zejun Pharmaceuticals
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Efficient P-Chiral Biaryl Bisphosphorus Ligands for Palladium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation
Jiang W, et al.
Chin. J. Chem. (2017)