조인트
male joint: ST/NS24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A922440
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Synthware™ vacuum or gas inlet adapter. Allows for flexible tubing to be connected to apparatus for introduction of vacuum or pressure. Hose connection (10 mm O.D.) is at a 90 degree angle to the standard taper inner joint (24/40).
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.