주요 문서
SYNA921420
Synthware vacuum or inert gas adapter
male joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware 921420, glass vacuum adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
조인트
male joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A921420
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Synthware vacuum or gas inlet adapter. Allows for flexible tubing to be connected to apparatus for introduction of vacuum or pressure. Hose connection (8 mm O.D.) is at a 90 degree angle to the standard taper inner joint (14/20).
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)