About This Item
Linear Formula:
CF3CH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
99.06
Beilstein:
1733204
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
vapor pressure
~7.6 psi ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.301 (lit.)
bp
36-37 °C (lit.)
density
1.262 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
amine
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H4F3N/c3-2(4,5)1-6/h1,6H2
InChI key
KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Direct preparation of 2,2,2-trifluorodiazoethane useful for esterifying sulfonic acids
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
3.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-16 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
이미 열람한 고객
C.O. Meese
Synthesis, 1041-1041 (1984)