주요 문서
924393
Sigma-Aldrich
Lauric acid diethanolamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H33NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
287.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.22
작용기
amide
hydroxyl
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(CCO)(CCO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H33NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(20)17(12-14-18)13-15-19/h18-19H,2-15H2,1H3
InChI key
AOMUHOFOVNGZAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)