About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H7O4P
CAS Number:
Molecular Weight:
126.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥95%
양식
liquid
작용기
phosphate
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(OC)(OC)O
InChI
1S/C2H7O4P/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3,(H,3,4)
InChI key
KKUKTXOBAWVSHC-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.