주요 문서
928623
Sigma-Aldrich
Chamfered tips
33G, 0.25", 25/box, black
동의어(들):
3D bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
42142600
NACRES:
NA.25
설명
Chamfered tips, 33G, 0.25", 25/box Black
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Chamfered tips are ideal for dispensing between delicate surfaces or making exact, repeatable micro-deposits. The tips are designed with a special outer diameter taper that prevents wicking for greater deposit accuracy.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)