주요 문서
929883
Sigma-Aldrich
Platinum (Pt) Mesh Electrode
size 2.0 cm × 2.0 cm, 0.1 mm wire diameter, 99.9%
동의어(들):
Platinum Mesh Electrode
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NB.61
분석
99.9%
크기
2.0 cm × 2.0 cm
애플리케이션
This large area (2.0 cm x 2.0 cm , 0.1 mm wire diameter) and high purity (99.9%) platinum electrode has a surface area of mesh 500 sq. mm.
법적 정보
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)