주요 문서
ESYNTH019
Sigma-Aldrich
SynLectro Glassy Carbon Electrode
size 3 mm × 20 mm × 60 mm
동의어(들):
Glassy Carbon SynLectro Electrode
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
81141502
NACRES:
NB.61
크기
3 mm × 20 mm × 60 mm
일반 설명
SynLectro Glassy Carbon Electrode is a 3x20x60 mm electrode designed for use with the SynLectro Electrolysis Platform for synthetic electrochemistry.
SynLectro Electrolysis Platform
The SynLectro Electrolysis Platform is a portfolio of labware products and electrodes designed to simplify and standardize preparative scale electrosynthesis. Learn more about each component, designed with consistency, reproducibility, and safety in mind.
법적 정보
SynLectro is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
Learn about our new SynLectro™ Electrolysis Platform that has been designed to simplify and standardize electrochemical organic synthesis at research and batch scale.