929948
Ursodeoxycholic acid-22,23,24-13C3 solution
≥98 atom % 13C, ≥-98% (CP), 100 μg/mL in methanol
동의어(들):
(R)-4-((3R,5S,7S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[i]phenanthren-17-yl-2,3,4-13C3)pentanoic acid
About This Item
추천 제품
동위원소 순도
≥98 atom % 13C
Quality Level
분석
≥-98% (CP)
농도
100 μg/mL in methanol
질량 이동
M+3
SMILES string
O[13C@@H]1[13CH2]C[C@@]2(C)[C@@](C[C@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])[13CH2]1
InChI
1S/C24H40O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,22+,23+,24-/m1/s1/i8+1,12+1,16+1
InChI key
RUDATBOHQWOJDD-AQETUQINSA-N
관련 카테고리
포장
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.