분석
≥95%
형태
powder
SMILES string
CC1=C(C)[N+](C2=C(C(C)C)C=CC=C2C(C)C)=CN1CC3=C(C)C=C(C)C=C3C.[Cl-]
애플리케이션
3-(2,4,6-Trimethylbenzyl)-1-(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dimethylimidazolium chloride is a highly hindered and flexible unsymmetrical NHC ligand for hydrofunctionalization reactions. When combined with a group 11 metal (Cu, Au, Ag), this ligand can be used in hydroelement additions, element-element additions, carbo-element additions, hydrations, hydroaminations, hydroarylations, hyroalkoxylations, hydrocarboxylations, cyclizations, hydrofluorinations, as well as a variety of combined processes using tandem reactions.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.