931497
Angled Tips
angle, 90 ° bend, tip size × L × I.D. 30 gauge × 0.5 in. × 0.006 in., stainless steel tip, lavender, box of 50 pieces
동의어(들):
3D Bioprinting consumables, Bioprinting nozzle
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NA.25
tip size × L × I.D.:
30 gauge × 0.5 in. × 0.006 in.
특징:
angle 90 ° bend
포장:
box of 50 pieces
추천 제품
material
stainless steel tip
특징
angle 90 ° bend
포장
box of 50 pieces
tip size × L × I.D.
30 gauge × 0.5 in. × 0.006 in.
색상
lavender
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
These angled stainless steel tips are available in 45° and 90° bends. They deliver accurate, repeatable fluid dispensing in challenging applications. Burr-free, polished, passivated stainless steel dispensing tips with polypropylene SafetyLok hubs for a secure fit to barrel reservoirs.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.