일반 설명
EMS techware
애플리케이션
Sturdy scribers leave a permanent marking on virtually any surface, including metal, glass, or plastic and widely used throughout the laboratories. This is a high quality chrome pen that features appearance as well as utility. The diamond is mounted in a stainless steel tip and refills are available. The tip is finished at a 60° angle.
To improve your productivity and allow you to view more than one sample at a time
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.