Merck
934968
Platinum Microelectrode
diam. 10 μm
동의어(들):
MF-2005
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NA.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
직경
10 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Microelectrodes consist of small diameter metal wires or fibers (5-100 µm) sealed within tempered glass bodies.
We offer Platinum microelectrodes (Working electrodes) with 10 µm diameter for R&D applications such as measuring electrical impulses in living cells, in flexible electronic devices where larger electrodes might be at risk of breaking or failing etc. Dimensions of the electrode are approximately 7 cm long and 4 mm OD. The electrical connection is a 0.060" gold-plated pin. Each microelectrode is visually inspected and electrochemically tested before shipping.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)