주요 문서
A66308
Sigma-Aldrich
4-Aminomorpholine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H10N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
102.14
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
liquid
분석:
97%
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.4772 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
density
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NN1CCOCC1
InChI
1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
InChI key
MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)