주요 문서
A9028
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
Liquid
동의어(들):
4-(3-Aminopropyl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H16N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
144.21
Beilstein:
105104
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
224 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
InChI key
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
210.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)