주요 문서
ACE585306
Ace-Safe® tubing connector, UHDPE
#7 to 1/4 in. I.D. tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41106514
NACRES:
NB.79
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 5853-06
파라미터
-20-110 °C temp. limit
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Tubing connector, used to connect flexible tubing (1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 3/4 in., 1 in. I.D.) to #7, #11, #15 or #25 Ace-Thred for easy, safe connect/disconnect. Nylon bushing slides over serrated end and secures PP connector in thread with silicone O-ring in front groove to make compression seal. With tubing attached at serrated end, un-thread bushing and connector is removed from thread.
법적 정보
Ace-Safe is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)