주요 문서
B6531
Sigma-Aldrich
4-tert-Butyl-5-methoxy-o-benzoquinone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
형태
solid
Quality Level
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC1=CC(=O)C(=O)C=C1C(C)(C)C
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)7-5-8(12)9(13)6-10(7)14-4/h5-6H,1-4H3
InChI key
CWFFIAHHCALISQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)