분석
96%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.578 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
density
1.547 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C7H7BrO/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
InChI key
MTIDYGLTAOZOGU-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter