주요 문서
B74372
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5-nitrothiazole
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3HBrN2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
209.02
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
solid
분석:
98%
Quality Level
분석
98%
양식
solid
불순물
<2% acetic acid
mp
85-88 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C3HBrN2O2S/c4-3-5-1-2(9-3)6(7)8/h1H
InChI key
ANIJFZVZXZQFDH-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)