Key Documents
B79706
Sigma-Aldrich
4′-Bromopropiophenone
≥95.0%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC6H4COC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
213.07
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0%
형태
solid
bp
138-140 °C/14 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H9BrO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
UOMOSYFPKGQIKI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves