주요 문서
B80003
Sigma-Aldrich
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
98%
동의어(들):
(γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H10BrNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
268.11
Beilstein:
157547
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
양식:
crystals
분석:
98%
Quality Level
분석
98%
양식
crystals
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
72-74 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
BrCCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
InChI key
VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)