주요 문서
B88802
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutyryl chloride
99%
동의어(들):
tert-Butylacetyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3CCH2COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
134.60
Beilstein:
1740421
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.421 (lit.)
bp
127-129 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)CC(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClO/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
BUTKIHRNYUEGKB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
69.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
21 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)