주요 문서
BAF116370002
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 60 mL (2 oz), polyethylene
동의어(들):
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.43
material
polyethylene
포장
pack of 12 ea
제조업체/상표
Bel-Art F11637-0002
캡 직경
18 mm
용량
60 mL (2 oz)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
특징 및 장점
  • Tip opening is 0.76mm (0.030")
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)