주요 문서
Z252026
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 30 mL (1 oz)
동의어(들):
dispensing bottle, drop bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
조인트
Joints threaded neck (20-415)
포장
pkg of 12 ea
제조업체/상표
Nalgene 2411-0030
용량
30 mL (1 oz)
뚜껑 크기
20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Always dispenses one drop at a time. One-hand operation. Leakproof. Captive spout cap won′t pop out or leak when bottle is squeezed.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)