주요 문서
Z135704
Sigma-Aldrich
Scienceware® Polystop dropper bottle
capacity 125 mL
동의어(들):
bottle dropper, dropper bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
colorless bottle
glass bottle
round bottle
조인트
joint ST/NS neck
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F11604-0125
용량
125 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use dropper without removing stopper. Clear glass bottle. Dropper with PP stopper and soft-vinyl bulb. Ground, tapered neck on bottle fits stopper. Can be disassembled to clean parts separately.
법적 정보
Polystop is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)